Tlačiť
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27515.06 H27515.03
H27515.06EA 392.3 EUR
H27515.06 H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98% CAS No.: 2257-69-4 Molecular Formula: C8H5ClN2O Formula Weight: 180.59 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00102192
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Teplota tavenia: 270…274 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102192
Číslo CAS: 2257-69-4