Tlačiť
1-Chlorophthalazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27143.09 H27143.03
H27143.09EA 496.99 EUR
H27143.09 H27143.03
1-Chlorophthalazine ≥97%
1-Chlorophthalazine
Purity: 97% CAS No.: 5784-45-2 Molecular Formula: C8H5N2Cl Formula Weight: 164.59 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 109-112° MDL No.: MFCD00024141
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Teplota tavenia: 109…112 °C
Číslo MDL: MFCD00024141
Číslo CAS: 5784-45-2