Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12323.03
A12323.06
A12323.14
A12323.03EA
43.72
EUR
A12323.03
A12323.06
A12323.14
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 41468-25-1
Molecular Formula: C8H10NO6P.H2O
Formula Weight: 265.17 (247.15anhy)
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 142°
MDL No.: MFCD00149414
Vzorec:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O Teplota tavenia: 142 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00149414 Číslo CAS: 41468-25-1 EINECS: 200-208-3 Merck Index: 14,7979 |