Tlačiť
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
228170010 228170050 228170250
ACRO228170010EA 58.16 EUR
ACRO228170010 ACRO228170050 ACRO228170250
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Vzorec: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Teplota tavenia: 140…143 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149414
Číslo CAS: 41468-25-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥98.5 %
Phosphorus (P) ≤0.2 % (P inorganic)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm