Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
A16606.06
A16606.14
A16606.06EA
117.53
EUR
A16606.06
A16606.14
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Purity: 98%
CAS No.: 524-95-8
Molecular Formula: C14H16BNO
Formula Weight: 225.10
Melting Point: 187-190°
Beilstein Reference: 2942273
Vzorec:
C₁₄H₁₆BNO Teplota tavenia: 187…190 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014823 Číslo CAS: 524-95-8 EINECS: 208-366-5 |