Tlačiť
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
155420050 155420100 155420250
ACRO155420050EA 124.75 EUR
ACRO155420050 ACRO155420100 ACRO155420250
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Vzorec: C₁₄H₁₆BNO
Teplota tavenia: 190…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014823
Číslo CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %