Tlačiť
Nalidixic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25096.14 B25096.06 B25096.22
B25096.14EA 151.41 EUR
B25096.14 B25096.06 B25096.22
Nalidixic acid ≥99%
Nalidixic acid
Purity: 99% CAS No.: 389-08-2 Molecular Formula: C12H12N2O3 Formula Weight: 232.24 Melting Point: 228-230° Beilstein Reference: 750515 Merck Reference: 14,6359 MDL No.: MFCD00006884
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Mw: 232.24 g/mol
Teplota tavenia: 228…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006884
Číslo CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7