Tlačiť
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one, Coumarin 6
M-Clarity™ quality level = MQ100
442631-1G 442631-5G
SIAL442631-1GEA 146.01 EUR
SIAL442631-1G SIAL442631-5G
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin, Sigma-Aldrich®
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Vzorec: C₂₀H₁₈N₂O₂S
Číslo MDL: MFCD00041869
Číslo CAS: 38215-36-0
EINECS: 253-830-2