Tlačiť
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: CTH-(S)-Xylyl-P-Phos, (S)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine
Packaged under argon.
44614.02 44614.77
44614.02EA 393.9 EUR
44614.02 44614.77
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
CAS No.: 443347-10-2 Molecular Formula: C46H50N2O4P2 Formula Weight: 756.86 Physical Form: Powder, packaged under argon Melting Point: 158-162° MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Vzorec: C₄₆H₅₀N₂O₄P₂
Teplota tavenia: 158…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974235
Číslo CAS: 443347-10-2