Tlačiť
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (R)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, CTH-(R)-Xylyl-P-PHOS
Packaged under argon.
44613.02 44613.77
44613.02EA 377.46 EUR
44613.02 44613.77
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
CAS No.: 442905-33-1 Molecular Formula: C46H50N2O4P2 Formula Weight: 756.86 Physical Form: Powder, packaged under argon Melting Point: 190-194° MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Vzorec: C₄₆H₅₀N₂O₄P₂
Teplota tavenia: 190…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974235
Číslo CAS: 442905-33-1