Tlačiť
Phenyllithium 1.8 mol/l in dibutyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
593230-100ML 593230-800ML
SIAL593230-100MLEA 206.98 EUR
SIAL593230-100ML SIAL593230-800ML
Phenyllithium 1.8 mol/l in dibutyl ether, Sigma-Aldrich®
Phenyllithium
Vzorec: C₆H₅Li
Číslo MDL: MFCD00014254
Číslo CAS: 591-51-5
EINECS: 209-720-1
OSN: 2924
ADR: 3,II