Tlačiť
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% in DMF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
81801-100ML 81801-25ML
SIAL81801-100MLEA 399.52 EUR
SIAL81801-100ML SIAL81801-25ML
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% in DMF, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Vzorec: C₉H₂₁O₆P₃
Mw: 318.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006583
Číslo CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
OSN: 3286
ADR: 3 II