Tlačiť
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) in DMF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
374660250 374661000
ACRO374660250EA 125.55 EUR
ACRO374660250 ACRO374661000
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) in DMF
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Vzorec: C₉H₂₁O₆P₃
Teplota varu: 153 °C
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006583
Číslo CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids