Tlačiť
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
F6750-25G F6750-100G F6750-5G
SIALF6750-25GEA 158.44 EUR
SIALF6750-25G SIALF6750-100G SIALF6750-5G
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150993
Číslo CAS: 6184-17-4
EINECS: 204-988-6