Tlačiť
Isophorondiamine cis- and trans-mixture 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
352942500 352940010
ACRO352942500EA 115.92 EUR
ACRO352942500 ACRO352940010
Isophorondiamine cis- and trans-mixture 99+%
Isophorondiamine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂
Teplota varu: 247 °C
Teplota tavenia: 10 °C
Teplota vzplanutia: 117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019397
Číslo CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
OSN: 2289
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA