Tlačiť
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
B24741.06 B24741.14
B24741.06EA 103.49 EUR
B24741.06 B24741.14
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6203-18-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Melting Point: 137-144° Beilstein Reference: 972369
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Teplota tavenia: 137…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007002
Číslo CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0