Tlačiť
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24624.03 B24624.06 B24624.14
B24624.03EA 40.46 EUR
B24624.03 B24624.06 B24624.14
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3133-78-6 Molecular Formula: C10H8O2S Formula Weight: 192.24 Melting Point: 241-244° MDL No.: MFCD01830305
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
Mw: 192.24 g/mol
Teplota tavenia: 241…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01830305
Číslo CAS: 3133-78-6