Tlačiť
2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
154369-100G 154369-25G 154369-5G
SIAL154369-100GEA 498.7 EUR
SIAL154369-100G SIAL154369-25G SIAL154369-5G
2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridinedimethanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
Mw: 139.15 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006351
Číslo CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0