2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
L02527.06
L02527.14
L02527.06EA
99.74
EUR
L02527.06
L02527.14
2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
2,6-Pyridinedimethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1195-59-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 185°/15mm
MDL No.: MFCD00006351
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Mw: 139.15 g/mol Teplota varu: 185 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 110…114 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006351 Číslo CAS: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |