Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)picolinic acid
H32921.03 H32921.06 H32921.14
H32921.03EA 59.37 EUR
H32921.03 H32921.06 H32921.14
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 923169-37-3 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.15 Melting Point: 178-185° dec. MDL No.: MFCD08447083
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.15 g/mol
Teplota tavenia: 178…185 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08447083
Číslo CAS: 923169-37-3