Tlačiť
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 86.12 EUR
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Mw: 188.02 g/mol
Teplota varu: 246 °C
Teplota tavenia: 34…39 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039884
Číslo CAS: 33674-96-3