2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
H25914.09
H25914.18
H25914.09EA
65.78
EUR
H25914.09
H25914.18
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran ≥98%
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Purity: 98%
CAS No.: 36603-49-3
Molecular Formula: C11H13BrO2
Formula Weight: 257.13
Melting Point: 55-58°
MDL No.: MFCD00091551
Vzorec:
C₁₁H₁₃BrO₂ Teplota tavenia: 55…58 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00091551 Číslo CAS: 36603-49-3 |