1-Naphthonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Cyanonaphthalene, Naphthalene-1-carbonitrile
L14498.06
L14498.14
L14498.06EA
44.12
EUR
L14498.06
L14498.14
1-Naphthonitrile 95%
1-Naphthonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 86-53-3
Molecular Formula: C11H7N
Formula Weight: 153.18
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 299°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00003866
Vzorec:
C₁₁H₇N Teplota varu: 299 °C Teplota tavenia: 33…38 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003866 Číslo CAS: 86-53-3 EINECS: 201-679-8 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |