Tlačiť
Phenyl phosphorodiamidate 98+%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13562.09 A13562.18
A13562.09EA 447.65 EUR
A13562.09 A13562.18
Phenyl phosphorodiamidate 98+%, rods
Phenyl phosphorodiamidate
Purity: 98+% CAS No.: 7450-69-3 Molecular Formula: C6H9N2O2P Formula Weight: 172.12 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 608629
Vzorec: C₆H₉N₂O₂P
Teplota tavenia: 180…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014767
Číslo CAS: 7450-69-3
EINECS: 231-218-6