Tlačiť
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
M-Clarity™ quality level = MQ200
416436-25ML 416436-5ML
SIAL416436-25MLEA 389.49 EUR
SIAL416436-25ML SIAL416436-5ML
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Vzorec: C₂₀H₂₈NO₂P
Mw: 345.43 g/mol
Číslo MDL: MFCD00191988
Číslo CAS: 108549-23-1