Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 95%
CAS No.: 108549-23-1
Molecular Formula: C20H28NO2P
Formula Weight: 345.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 130°/0.55mm
MDL No.: MFCD00191988
Vzorec:
C₂₀H₂₈NO₂P Teplota varu: 130 °C (0,55 mmHg) Hustota: 1,030 Teplota vzplanutia: 69 °C (156 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00191988 Číslo CAS: 108549-23-1 |