Tlačiť
4-Methylumbelliferyl phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phosphoric Acid 4-Methylumbelliferyl Ester, 4-Methylumbelliferyl phosphoric acid, 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl dihydrogen phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
M8883-1G M8883-100MG M8883-250MG M8883-5G
SIALM8883-1GEA 448.86 EUR
SIALM8883-1G SIALM8883-100MG SIALM8883-250MG SIALM8883-5G
4-Methylumbelliferyl phosphate, Sigma-Aldrich®
4-Methylumbelliferyl phosphate
Vzorec: C₁₀H₉O₆P
Číslo MDL: MFCD00016969
Číslo CAS: 3368-04-5
EINECS: 222-137-7