Tlačiť
4-Methylumbelliferyl phosphate
Dodávateľ: Biotium
10009-1 10009
10009-1EA 1290.81 EUR
10009-1 10009.
4-Methylumbelliferyl phosphate
4-Methylumbelliferyl phosphate
Vzorec: C₁₀H₉O₆P
Číslo MDL: MFCD00016969
Číslo CAS: 3368-04-5
EINECS: 222-137-7