Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
16670-100MG 16670-1G 16670-5G-F
SIAL16670-100MGEA 177.05 EUR
SIAL16670-100MG SIAL16670-1G SIAL16670-5G-F
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate), Sigma-Aldrich®
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Vzorec: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Mw: 433.6214 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00040636
Číslo CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1