Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Dodávateľ: Biotium
Varování
Synonymá: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
10002-2 10002 10002-1
10002-2EA 2370.92 EUR
10002-2 10002. 10002-1
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Vzorec: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Mw: 433.6214 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00040636
Číslo CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1