Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
A1117.0001 A1117.0005
A1117.0001EA 388.69 EUR
A1117.0001 A1117.0005
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Vzorec: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00040636
Číslo CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1