Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt hydrate (BCIP-Na hydrate) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
271462500 271460010 271460500
ACRO271462500EA 171.04 EUR
ACRO271462500 ACRO271460010 ACRO271460500
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt hydrate (BCIP-Na hydrate) 98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt hydrate (BCIP-Na hydrate)
Vzorec: C₈H₄BrClNNa₂O₄P·xH₂O
Mw: 370.43 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00150468
Číslo CAS: 205926-98-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige to light bleu Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 9 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %