Tlačiť
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
M-Clarity™ quality level = MQ100
692360-1G 692360-250MG
SIAL692360-1GEA 733.43 EUR
SIAL692360-1G SIAL692360-250MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Vzorec: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Mw: 886.20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00043323
Číslo CAS: 79060-88-1