Tlačiť
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
M-Clarity™ quality level = MQ100
72017-10MG 72017-500MG 72017-50MG
72017-10MGEA 132.59 EUR
72017-10MG 72017-500MG 72017-50MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Supelco®
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Vzorec: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Mw: 886.20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00043323
Číslo CAS: 79060-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d478f54d4d69e2438db7a48d6ee172ffbcd08e7&vid=51d289899785cc71ede9ac0fc4e217311a52cf63&prid=web&clid=SAPDAM