Tlačiť
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Kobayashi's Reagent, NaBArF24
H30014.03 H30014.06 H30014.14
H30014.03EA 206.29 EUR
H30014.03 H30014.06 H30014.14
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Purity: 97% CAS No.: 79060-88-1 Molecular Formula: C32H12BF24Na Formula Weight: 886.20 Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00043323
Vzorec: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Mw: 886.20 g/mol
Teplota tavenia: 310 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043323
Číslo CAS: 79060-88-1