Tlačiť
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05609.03 L05609.MD
L05609.03EA 162.45 EUR
L05609.03 L05609.MD
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 14680-77-4 Molecular Formula: C24H16BCl4K Formula Weight: 496.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4117827
Vzorec: C₂₄H₁₆BCl₄K
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043105
Číslo CAS: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0