Tlačiť
Diethyl benzylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D91071-100G D91071-25G
SIALD91071-100GEA 246.69 EUR
SIALD91071-100G SIALD91071-25G
Diethyl benzylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl benzylphosphonate
Vzorec: C₁₁H₁₇O₃P
Číslo MDL: MFCD00009078
Číslo CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4