Tlačiť
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12471.03 A12471.06 A12471.14
A12471.03EA 39.34 EUR
A12471.03 A12471.06 A12471.14
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6314-28-9 Molecular Formula: C9H6O2S Formula Weight: 178.22 Melting Point: 236-242° Beilstein Reference: 124613 Merck Reference: 14,9345 MDL No.: MFCD00051636
Vzorec: C₉H₆O₂S
Mw: 178.22 g/mol
Teplota tavenia: 236…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051636
Číslo CAS: 6314-28-9