Tlačiť
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L01257.03 L01257.06
L01257.03EA 54.48 EUR
L01257.03 L01257.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 21211-22-3 Molecular Formula: C9H5ClO2S Formula Weight: 212.65 Melting Point: 265-267° Beilstein Reference: 1425602
Vzorec: C₉H₅ClO₂S
Mw: 212.65 g/mol
Teplota tavenia: 265…267 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014579
Číslo CAS: 21211-22-3