3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
L11745.03
L11745.06
L11745.03EA
42.52
EUR
L11745.03
L11745.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
Purity: 95%
CAS No.: 21815-91-8
Molecular Formula: C9H4Cl2OS
Formula Weight: 231.10
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1309703
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00053069
Vzorec:
C₉H₄Cl₂OS Teplota tavenia: 111…114 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053069 Číslo CAS: 21815-91-8 OSN: 3261 ADR: 8,II |