Tlačiť
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
MQ200
100013-25G 100013-5G
SIAL100013-25GEA 336.47 EUR
SIAL100013-25G SIAL100013-5G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Vzorec: C₂₁H₁₉ClO₂
Mw: 338.8 g/mol
Číslo MDL: MFCD00008409
Číslo CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6