Tlačiť
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
38827-10G 38827-50G
SIAL38827-10GEA 167.03 EUR
SIAL38827-10G SIAL38827-50G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Vzorec: C₂₁H₁₉ClO₂
Mw: 338.8 g/mol
Číslo MDL: MFCD00008409
Číslo CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6