Tlačiť
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
M-Clarity™ quality level = MQ200
129208-100G 129208-25G 129208-5G
SIAL129208-100GEA 478.54 EUR
SIAL129208-100G SIAL129208-25G SIAL129208-5G
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane), Sigma-Aldrich®
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Vzorec: C₂₀H₁₇ClO
Číslo MDL: MFCD00000814
Číslo CAS: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8