4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
A10545.09
A10545.18
A10545.30
A10545.09EA
63.38
EUR
A10545.09
A10545.18
A10545.30
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) ≥97%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Purity: 97%
CAS No.: 14470-28-1
Molecular Formula: C20H17ClO
Formula Weight: 308.81
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 798425
Vzorec:
C₂₀H₁₇ClO Teplota tavenia: 121…125 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000814 Číslo CAS: 14470-28-1 EINECS: 238-463-8 |