Tlačiť
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
188204-25G 188204-5G
SIAL188204-25GEA 208.18 EUR
SIAL188204-25G SIAL188204-5G
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Číslo MDL: MFCD00000005
Číslo CAS: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,II