Tlačiť
Alizarine yellow R (sodium salt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
38707.09 38707.14
38707.09EA 89.85 EUR
38707.09 38707.14
Alizarine yellow R (sodium salt)
Alizarine yellow R (sodium salt)
CAS No.: 1718-34-9 Molecular Formula: C13H8N3NaO5 Formula Weight: 309.22 Physical Form: Powder Appearance: Dark yellow to brown Odour: Odourless Beilstein Reference: 962365 Merck Reference: 14,255 MDL No.: MFCD00067121
Vzorec: C₁₃H₈N₃NaO₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067121
Číslo CAS: 1718-34-9
EINECS: 217-002-4
Merck Index: 14,255