Tlačiť
Allylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
M-Clarity™ quality level = MQ100
324647-10G 324647-1G
SIAL324647-10GEA 453.27 EUR
SIAL324647-10G SIAL324647-1G
Allylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Allylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
Číslo MDL: MFCD00013347
Číslo CAS: 72824-04-5
OSN: 3272
ADR: 3,III