Thiocarbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
TCH
M-Clarity™ quality level = MQ100
223220-25G
223220-5G
SIAL223220-25GEA
231.12
EUR
SIAL223220-25G
SIAL223220-5G
Thiocarbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Thiocarbohydrazide
Vzorec:
CH₆N₄S Mw: 106.15 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00007616 Číslo CAS: 2231-57-4 EINECS: 218-769-8 OSN: 2811 ADR: 6.1 I |