Thiocarbohydrazide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
TCH
L01205.06
L01205.14
L01205.22
L01205.06EA
54.88
EUR
L01205.06
L01205.14
L01205.22
Thiocarbohydrazide ≥97%
Thiocarbohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 2231-57-4
Molecular Formula: CH6N4S
Formula Weight: 106.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 506657
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007616
Vzorec:
CH₆N₄S Mw: 106.15 g/mol Teplota tavenia: ∼ 175 °C (rozkl.) |
Číslo MDL:
MFCD00007616 Číslo CAS: 2231-57-4 EINECS: 218-769-8 OSN: 2811 ADR: 6.1 I |