Tlačiť
Thiocarbohydrazide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TCH
L01205.06 L01205.14 L01205.22
L01205.06EA 54.88 EUR
L01205.06 L01205.14 L01205.22
Thiocarbohydrazide ≥97%
Thiocarbohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 2231-57-4 Molecular Formula: CH6N4S Formula Weight: 106.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 506657 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007616
Vzorec: CH₆N₄S
Mw: 106.15 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 175 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00007616
Číslo CAS: 2231-57-4
EINECS: 218-769-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 I