Tlačiť
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
220000-25G 220000-500G
SIAL220000-25GEA 42.92 EUR
SIAL220000-25G SIAL220000-500G
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Iminodiacetic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
Číslo MDL: MFCD00004280
Číslo CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4